Przejdź do
8.14537
Melatonina
for synthesis
Synonim(y):
Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-797-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116-118 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What does "for synthesis" mean? Could it be used for assays in cell cultures?
    1 answer
    1. Items carrying “for synthesis” in the product description are manufactured under ISO 9001 quality management system. As indicated by the description "for synthesis," these materials are intended to be used in any kind of chemical synthesis application which includes lab and production scale, technical as well as pharmaceutical synthesis (e.g. API synthesis). If a customer wants to use these materials in pharmaceutical synthesis, it is the responsibility of the customer to carry out a risk assessment to ensure the product is suitable for their intended use and to observe compliance to existing laws and regulations. Product 8.14537 has not been tested for suitability in cell cultures.