Przejdź do
8.14723
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Synonim(y):
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NaO7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
239-065-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
137-141 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O.O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
InChI key
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)