Przejdź do
8.18704
Alkohol cetylowy
for synthesis
Synonim(y):
Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.44
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
253-149-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
305-330 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
<1 hPa ( 20 °C)
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
assay
≥95% (GC)
form
solid
autoignition temp.
235 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
305-330 °C/1013 hPa
mp
46-52 °C
transition temp
flash point 155 °C (DIN 51758)
solubility
<0.0001 g/L
density
0.82 g/cm3 at 50 °C
bulk density
410‑450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol cetylowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)