The average molecular mass of this product is 28000-38000 as mentioned in the "Description Section" of the product detail page. The exact molecular mass will be provided per batch as a result on the Certificate of Analysis.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
>320 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
sustainability
Sustainability features
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60-65 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
500 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is a biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylene glycol 35000 (PEG 35000) is a hydrophilic polyether compound that can be used to synthesize:
It can also be used as:
- Hierarchically structured silica monoliths for the fabrication of micro-bioreactors.
- Micro-nanostructured PEG-DA (PEG-diacrylates) hydrogels for biomedical applications.
It can also be used as:
- A template to prepare micro/mesoporous structure of silica by sol-gel process.
- A stabilizing agent in the synthesis of metal nanoparticles.
Analysis Note
Hydroxyl value: 3 - 4
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Average molecular mass: 28000 - 38000
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Average molecular mass: 28000 - 38000
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight?