Przejdź do
8.20122
Wodzian chlorowodorku benzydamidyny
for synthesis
Synonim(y):
Benzamidine hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2 · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-795-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)/p+1
InChI key
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Intrygująca rola wody w wiązaniu białko-ligand badana za pomocą krystalografii neutronowej na kompleksach trypsyny...: Niniejsze badanie dotyczy interakcji chlorowodorku benzydamidyny jako inhibitora proteazy serynowej, koncentrując się na jego mechanizmie wiązania w obecności cząsteczek wody. Wykorzystując krystalografię neutronową, badania zapewniają wgląd w dynamiczną rolę wody w zwiększaniu powinowactwa wiązania i stabilności inhibitora do trypsyny. To zrozumienie ma kluczowe znaczenie dla projektowania bardziej skutecznych inhibitorów proteaz w zastosowaniach farmaceutycznych (Schiebel et al., 2018).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)