Przejdź do
8.20161
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone
for synthesis
Synonim(y):
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-[C2H5)2N]C6H4COC6H4-4-[N(C2H5)2]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.46
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-025-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90-95 °C
transition temp
flash point 151 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
InChI key
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)