Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

82041

Gamma globulina bydlęca w proszku

Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 080,00 zł

Informacje o tej pozycji

eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Biological source:
bovine serum

189,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


biological source

bovine serum

Quality Segment

type

for cell culture

shelf life

36 mo.

greener alternative product score

old score: 15
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring

sustainability

Sustainability features

greener alternative category

storage temp.

2-8°C

General description

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Zapobieganie powstawaniu odpadów", "Gospodarka atomowa" i "Efektywność energetyczna". Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DOZN.
Oczyszczony z surowicy bydlęcej przy użyciu zakwaszania surowicy i rozpuszczalników organicznych. Ten produkt będzie miał masę cząsteczkową 150-200 kDa. BGG jest oferowany jako niskosolny, liofilizowany, białawy proszek.

Preparation Note

chłodzony

Disclaimer

Wyłącznie do dalszego użytku produkcyjnego. Nie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
345802901455614998
description

-

description

Native Gc-globulin from human plasma. Single polypeptide chain present in plasma at about 20-55 mg/dl. Functions in binding and transport of vitamin D.

description

≥98 atom % D, ≥97% (CP)

description

98 atom % D

biological source

bovine serum

biological source

human plasma

biological source

-

biological source

-

shelf life

36 mo.

shelf life

-

shelf life

-

shelf life

-

storage temp.

2-8°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

-

storage temp.

-

Quality Level

300

Quality Level

100

Quality Level

-

Quality Level

200

sustainability

Greener Alternative Product

sustainability

-

sustainability

Greener Alternative Product

sustainability

Greener Alternative Product

greener alternative product score

old score: 15
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring

greener alternative product score

-

greener alternative product score

old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring

greener alternative product score

old score: 32
new score: 7
Find out more about DOZN™ Scoring




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów