Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł | |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-494-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.01 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
188 °C (decomposition,OECD Test Guideline 103)
mp
96.5 °C (Monomer)
density
1.52 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h4-5H,1-2H2
InChI key
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Biosynthesis of catalysts for glycerol oxidation: A study demonstrates the biosynthesis of Au/CuO catalysts using Syringa oblata Lindl. leaf extract for efficient selective oxidation of glycerol to 1,3-dihydroxyacetone, highlighting a sustainable approach in catalyst production (Yuan et al., 2023).
- Photocatalytic hydrogen production: Research on biochars from olive stones as carbonaceous supports in Pt/TiO(2)-carbon photocatalysts explores their application in hydrogen production from aqueous glycerol photoreforming, offering insights into renewable energy sources and the role of dihydroxyacetone in sustainable technologies (Escamilla-Mejía et al., 2023).
Analysis Note
Appearance: white to almost white finecrystalline-freeflowing powder, eventually with granular parts.
Assay (periodatometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): confirms
Assay (periodatometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): confirms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroxyacetone
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?