Przejdź do
8.20524
N,N-difenyloacetamid
for synthesis
Synonim(y):
Difenyloamid kwasu octowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CON(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
208-277-1
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
100-103 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI key
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)