Przejdź do
8.20709
Isatin
for synthesis
Synonim(y):
Isatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-077-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp
199-204 °C
transition temp
flash point 200 °C
solubility
2 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)