Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 209,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
121,00 zł
biological source
bovine serum
Quality Segment
type
for cell culture
form
liquid
shelf life
36 mo.
color
clear light brown
solubility
water: soluble
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description solution, Extracellular matrix (ECM) glycoprotein, Suitable for cell adhesion, growth, migration, and differentiation. | description Fibrinogen, CAS 9001-32-5, is a soluble plasma glycoprotein that is synthesized in the hepatic parenchymal cells. Contains mpre than 95% clottable protein. | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents |
| form liquid | form solution | form lyophilized | form powder |
| biological source bovine serum | biological source - | biological source - | biological source bovine plasma |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| color clear light brown | color - | color - | color - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility sterile distilled water: soluble | solubility - |
| type for cell culture | type - | type - | type - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?