Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 133,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H114O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
963.54
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
247-891-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
transition temp
flash point >149 °C
density
0.98 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
InChI key
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
Application
Span® 65 do syntezy. CAS 26658-19-5, masa molowa 963,55 g/mol.
Analysis Note
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?