Przejdź do
8.43483
Kwas linolowy
for synthesis
Synonim(y):
Linoleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.45
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-470-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
bp
230 °C/21 hPa
mp
-5 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
0.903 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas linolowy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)