Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.07
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.3 hPa ( 92 °C)
Quality Segment
form
scales
autoignition temp.
480 °C
potency
1510 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (10 g/L in H2O)
bp
261 °C/1013 hPa
mp
116-120 °C
transition temp
flash point 157 °C
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): scales
Assay (morpholine method): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 116 °C
- upper value: ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Pd (Palladium) (ICP MS): ≤ 1 ppm
Appearance of substance (visual): scales
Assay (morpholine method): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 116 °C
- upper value: ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Pd (Palladium) (ICP MS): ≤ 1 ppm
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic anhydride
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.