Merck
8.52161
Fmoc-D-His(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-im-trityl-D-histidine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H33N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
619.71
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]4(cnc(c4)C[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m1/s1
InChI key
XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
General description
Standardowy budulec wprowadzania reszt aminokwasowych D-histydyny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 95.0 %
Woda (K. F.): ≤ 3,00 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-1057
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-His(Trt)-OH
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)