Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.43
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
110-120 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(C)C)F)F
InChI
1S/C26H20F5NO4/c1-12(2)23(25(33)36-24-21(30)19(28)18(27)20(29)22(24)31)32-26(34)35-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17,23H,11H2,1-2H3,(H,32,34)/t23-/m0/s1
InChI key
TZEGAVSWQUEHAQ-QHCPKHFHSA-N
General description
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt aminokwasowych waliny za pomocą Fmoc SPPS. Zastosowanie umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.5 - -20.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.5 - -20.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1520
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Val-OPfp
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?