Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
13111023
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
Żywica karboksylowa NovaSynTG jest kompozytem nisko usieciowanego polistyrenu i glikolu polietylenowego 3000-4000 M.W., w którym końce łańcuchów PEG zostały sfunkcjonalizowane grupami karboksylowymi. Kulki o średnicy 130 μm mają wąski rozkład wielkości, wysoką szybkość dyfuzji i doskonałe właściwości pęcznienia w szerokim zakresie rozpuszczalników od toluenu do wody [1-3], dzięki czemu idealnie nadają się do syntezy szeregowych i równoległych bibliotek za pomocą organicznej syntezy w fazie stałej.
Nośnik ten może być stosowany do immobilizacji alkoholi poprzez tworzenie estru z grupą karboksylową związaną z żywicą. Rozszczepienie można przeprowadzić poprzez zmydlanie, hydrazynolizę lub redukcję LiBH4.
W badaniach nad syntezą furanów poprzez wewnątrzcząsteczkową cyklizację rodnikową stwierdzono, że żywica karboksylowa NovaSynTG daje lepsze wyniki niż polistyren karboksylowy [4]. Obserwacja ta została przypisana założeniu, że w nośniku opartym na PEG, rodnikowe związki pośrednie nie będą mogły zbliżać się, a tym samym być wygaszane przez protony benzylowe szkieletu polistyrenu, ponieważ są związane z końcami łańcuchów PEG.
Numer produktu dla tego produktu to poprzednio 01-64-0097.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Nośnik ten może być stosowany do immobilizacji alkoholi poprzez tworzenie estru z grupą karboksylową związaną z żywicą. Rozszczepienie można przeprowadzić poprzez zmydlanie, hydrazynolizę lub redukcję LiBH4.
W badaniach nad syntezą furanów poprzez wewnątrzcząsteczkową cyklizację rodnikową stwierdzono, że żywica karboksylowa NovaSynTG daje lepsze wyniki niż polistyren karboksylowy [4]. Obserwacja ta została przypisana założeniu, że w nośniku opartym na PEG, rodnikowe związki pośrednie nie będą mogły zbliżać się, a tym samym być wygaszane przez protony benzylowe szkieletu polistyrenu, ponieważ są związane z końcami łańcuchów PEG.
Numer produktu dla tego produktu to poprzednio 01-64-0097.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of nitrogen after derivatization with methylamine): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
130 µm beads
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of nitrogen after derivatization with methylamine): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
130 µm beads
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0097
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?