Przejdź do
8.56172
Żywica H-Glu(OtBu)-HMPB NovaPEG
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
Quality Segment
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
granular
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Numer produktu dla tego produktu był wcześniej 04-12-2218.
Aby uzyskać certyfikat analizy (CoA) partii zaczynającej się na literę "A", należy wybrać opcję w menu po prawej stronie "Request a COA for Lot#s starting with A".
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2218
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)