Przejdź do
8.57014
Odczynnik odblokowujący B do syntezy DNA
2% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane (w,w), Novabiochem®
Synonim(y):
2% kwas trichlorooctowy w dichlorometanie (w/w), Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116006
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
General description
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia odczynnik utleniający
  • 857014.0450: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Mocowany bezpośrednio do urządzenia (wykończenie szyjki 28/405)
  • 857014.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Niezależny od instrumentu (wykończenie szyjki 38 mm)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)