Przejdź do
90065
Bufor do lizy, 5X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 5 mL
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
392,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43045RABLYSIS120188
description
-
description
-
description
-
description
100 mL RIPA Lysis Buffer, 10X for Immunoprecipitation & Western Blotting.
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)