Merck
94633321
Millipore
Isopak Kolumna ze stali nierdzewnej IPS630 63 x 50
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Pozwól nam pomóc
Materiały
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
Parametry
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
metody
protein purification: suitable
Długość
50 cm (19.7 in.)
obszar
3119 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
50-500 mm
objętość złoża
16-156 L
Średnica
63 cm (24.8 in.)
Informacje prawne
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany