Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
-
1260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócantibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
all, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1
General description
Barbiturany to klasa kontrolowanych narkotyków, które działają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Zarówno uzależniające fizycznie, jak i fizycznie barbiturany są często nadużywane do celów rekreacyjnych i są często uwzględniane w podstawowych testach narkotykowych
Application
Sugerowane pary przeciwciał MABX4081-1KC i MABX4082-1KC
Preparation Note
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| clone monoclonal | clone monoclonal | clone monoclonal | clone monoclonal |
| species reactivity all, mouse | species reactivity mouse, all | species reactivity all, mouse | species reactivity all, mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Barbituate (1mg) KC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?