Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pyrogen testing
3240,00 zł
Quality Segment
agency
EP, JP 4.06, USP
product line
PyroMAT®
form
lyophilized
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
for use with PyroMAT®
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with PyroMAT® | description for use with PyroMAT® System | description for use with PyroMAT® | description kit containing all reagents to perform the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing, including the IL-6 Standard (control) and IL-6 ELISA kit, suitable for pyrogen testing |
| manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® | manufacturer/tradename PyroMAT® |
| suitability pyrogenic bacteria | suitability pyrogenic bacteria | suitability mycoplasma pyrogenic | suitability - |
| compatibility for use with PyroMAT® | compatibility configured for PyroDetect System, for use with PyroMAT® System | compatibility for use with PyroMAT® | compatibility configured for PyroMAT® System |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pyrogen testing, pharmaceutical |
| agency JP 4.06, USP, EP | agency - | agency JP 4.06, EP, USP | agency EP Chapter 2.6.30 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?