Przejdź do
MGCK
mPAGE® Zestaw urządzenia do odlewania żelu
for hand casting mini gels with a 0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm thickness, includes plates and combs
Synonim(y):
kółko żelowe, rama do odlewów żelowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass plate
packaging
pkg of 1 kit (size_0.7mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm
well size × volume
10 well (15 well) × 33 μL (20 μL), size_0.75 mm, 10 well (15 well) × 43 μL (26 μL), size_1.0 mm, 10 well (15 well) × 62 μL (39 μL), size_1.5 mm
well size
10 well , using 10-well comb, 15 well , using 15-well comb
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster Base.
  • Gel Caster Frame.
  • Gel Caster Sealing Gaskets.
  • Gel Releasers.
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
General description
Zestawy urządzeń do odlewania żeli mPAGE® oferują szczelne rozwiązanie do ręcznego odlewania do 2 mini żeli białkowych. Odlewane żele mają wymiary 8 cm x 10 cm i grubość 1,0 mm, 0,75 mm lub 1,5 mm, wraz z opcjami 10 lub 15 dołków do ładowania próbek. Urządzenie mPAGE® Gel Caster zostało zaprojektowane w celu uproszczenia ręcznego odlewania żeli i wyeliminowania wycieków podczas procesu odlewania.
Other Notes
Kits include the following components:
  • mPAGE® Gel Caster Base (2)
  • mPAGE® Gel Caster Frame (2)
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GCFRMGCR2GCBASE
description
for hand casting mini gels with a 0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm thickness, includes plates and combs
description
replacement part for mPAGE® Gel Caster
description
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
description
replacement part for mPAGE® Gel Caster
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster Base.
  • Gel Caster Frame.
  • Gel Caster Sealing Gaskets.
  • Gel Releasers.
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
compatibility
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
compatibility
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
packaging
pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_0.7mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pack of 2
packaging
pkg of 1 pack
material
glass plate
material
-
material
-
material
-
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
W × H
-
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)