Przejdź do
GCBASE
mPAGE® Podstawa do żelu
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Synonim(y):
wymienna podstawa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
General description
Do odlewania żeli poliakrylamidowych za pomocą elementów zestawu do odlewania żeli mPAGE® Gel Caster Base należy używać zestawu do odlewania żeli mPAGE® Gel Caster:
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Uszczelki do odlewania żeli
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GCFRMGCR2GCSEAL
description
replacement part for mPAGE® Gel Caster
description
replacement part for mPAGE® Gel Caster
description
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
description
replacement part for mPAGE® Gel Caster
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
compatibility
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
compatibility
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pack of 2
packaging
pkg of 5 packs
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
W × H
-
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
W × H
-
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)