Przejdź do
MGT
mPAGE® Mini zbiornik na żel
for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels
Synonim(y):
mini zbiornik żelowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
1 ea
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105340
2560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
1 ea of (for running 2 or 4 gels)
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
L × W × H
17 cm × 13.5 cm × 15.5 cm, tank and lid
buffer volume
1265 mL , Primary and secondary core (4 gels), 790 mL , Primary core (2 gels)
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gels cast with mPage® Gel Caster
  • Other precast gels with cassette dimension 8 x 10 cm
  • mPAGE® Bis-Tris Precast Gels
  • mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
Zbiornik na mini żele mPAGE® służy do przeprowadzania separacji białek o wysokiej rozdzielczości na ręcznie odlewanych lub prefabrykowanych żelach poliakrylamidowych. Zbiornik na żel jest przeznaczony do stosowania z mini żelami o wymiarach 8 cm x 10 cm i jest kompatybilny z żelami odlewanymi na urządzeniu mPAGE® Gel Caster i mPAGE® Precast Gels. Zbiornik na mini żele mPAGE® jest dostępny w 2 formatach do pracy z 2 lub 4 mini żelami i został zaprojektowany tak, aby zapobiec nieprawidłowemu montażowi i wyciekom.
Other Notes
2-gel tank includes
  • mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1)
  • mPAGE® Replacement Tank (1)
  • mPAGE® Primary Electrode Core (1)
  • mPAGE® Buffer Dam (1)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
4-gel tank includes
  • mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1)
  • mPAGE® Replacement Tank (1)
  • mPAGE® Primary Electrode Core (1)
  • mPAGE® Secondary Electrode Core (1)
  • mPAGE® Buffer Dam (1)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TNK1MLID1ECPRIME
description
for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gels cast with mPage® Gel Caster
  • Other precast gels with cassette dimension 8 x 10 cm
  • mPAGE® Bis-Tris Precast Gels
  • mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
packaging
1 ea of (for running 2 or 4 gels)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 packs
L × W × H
17 cm × 13.5 cm × 15.5 cm, tank and lid
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
-
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
-
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the MGT (mPAGE® Mini Gel Tank) compatible with NuPAGE Gel?
    1 answer
    1. The MGT-2 tank is incompatible with NuPAGE gels due to their taller size, which exceeds the capacity of the MGT-2. Additionally, the outlet of the NuPAGE gels is positioned on the side, while the closure system of the MGT-2 requires an outlet at the bottom.