Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
Informacje o tej pozycji
614,00 zł
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 pack
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) zawiera dwie kasety z uchwytem na żel do elektroforetycznego transferu białek z mini żeli na PVDF lub nitrocelulozową membranę do blottingu przy użyciu buforu transferowego mPAGE® lub kompatybilnego buforu transferowego.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System | description replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank | description - | description replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System |
| compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank. | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System |
| packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 packs | packaging pkg of 1 packs | packaging pkg of 1 pack |
| AC/DC input 300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit) | AC/DC input 300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit) | AC/DC input 300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit) | AC/DC input - |
| technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable |
| parameter 70 °C ambient temp. limit | parameter 70 °C ambient temp. limit | parameter 70 °C ambient temp. limit | parameter - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?