Przejdź do
AB10428
Przeciwciało anty-Kallikreina-3 (KLK3) (CT)
from rabbit
Synonim(y):
P-30 antigen, Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KLK3(354)
General description
Kallikreiny to podgrupa proteaz serynowych o zróżnicowanych funkcjach fizjologicznych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele kallikrein jest zaangażowanych w kancerogenezę, a niektóre mają potencjał jako nowe biomarkery raka i innych chorób. KLK3 jest proteazą obecną w osoczu nasienia. Uważa się, że normalnie funkcjonuje w upłynnianiu koagulatu nasiennego, prawdopodobnie poprzez hydrolizę białka pęcherzyków nasiennych o wysokiej masie cząsteczkowej.
Zaobserwowano ~31 kDa.
Pasmo może migrować od obliczonego 29 kDa do ~31 kDa na western blot.
Immunogen
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego KLK3.
Application
To przeciwciało anty-Kallikreina-3 (KLK3) (C-term) jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Kallikreiny-3 (KLK3) (C-term).
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Przeciwciało reaguje z antygenem KLK3 o masie 29 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Saturated Ammonium Sulfate (SAS)
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 6 miesięcy od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20°
Analysis Note
Kontrola
Western Blot: Lizat mózgu myszy.
Western Blot Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected KLK3 on mouse brain lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0000354M2AMAB91569ABC470
description
from rabbit
description
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9422, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
1B1, monoclonal
clone
-
clone
-
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)