Przejdź do
AB1253
Przeciwciało przeciwko enzymowi CYP3A1 cytochromu P450
serum, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
13
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Application
To przeciwciało przeciwko enzymowi cytochromu P450 CYP3A1 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania enzymu cytochromu P450 CYP3A1.
Western blot
Immunohistochemia na skrawkach poddanych działaniu formaldehydu.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Reaguje z enzymem szczurzego cytochromu P450 CYP3A1 we frakcji mikrosomalnej wątroby. Brak reaktywności krzyżowej z innymi enzymami cytochromu P450, w tym CYP3A2.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa. Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1280AB1248SAB4502119
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
description
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P04800
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05177
UniProt accession no.
Q9NYL5
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)