Przejdź do
AB15467
Przeciwciało anty-ARG3.1
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-Growth Factor ARC, Activity Regulated Cytoskeleton
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
1
2210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOL3(8996)
General description
Arc/Arg3.1 jest genem natychmiastowym, którego mRNA jest szybko transkrybowane i kierowane do dendrytów neuronów, gdy angażują się one w przetwarzanie i przechowywanie informacji. Wiadomo, że Arc/Arg3.1 jest wymagany do trwałych form plastyczności synaptycznej i uczenia się. Wykazano, że Arc/Arg3.1 ulega ekspresji w ciałach komórek neuronalnych i dendrytach w regionach mózgu, w tym w prążkowiu i korze hipokampa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie C-końca ludzkiego białka ARG3.1.
Application
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj ARG3.1 przy użyciu tego przeciwciała anty-ARG3.1 zatwierdzonego do stosowania w IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
ARG3.1 [czynnik wzrostu ARC, cytoszkielet regulowany aktywnością].
Physical form
Liofilizat. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia nierozpuszczalnego materiału. Nie zawiera konserwantów.
Serum
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał zamrożony w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W celu zapewnienia dodatkowej stabilności można dodać glicerol (1:1, ACS lub lepszej jakości).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200515MABC140HPA056430
description
serum, Chemicon®
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
description
clone 6F9.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain, western blot: 1.5-3 μg/mL using U937 cell extracts
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-ARG3.1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)