Merck
AB15564-200UL
Przeciwciało anty-proNT-3
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
polyclonal
oczyszczone przez
(ImmunoAffinity Purified)
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P20783 # Wydaje się promować przeżycie trzewnych i proprioceptywnych neuronów czuciowych.
ROZMIAR: 257 aminokwasów; 29355 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wydzielana.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Mózg i tkanki obwodowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P20783 ## Należy do rodziny NGF-beta.
Oczyszczony peptyd z domeny pro ludzkiego białka NT-3 (numer akcesyjny P20783).
Zastosowanie
Western blot na rekombinowanym mysim proNT-3
Immunohistochemia na skrawkach mózgu myszy.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Rozpoznaje proNT-3 (pro neurotrofinę-3).
Postać fizyczna
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 0,05% azydek sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Do przeciwciała dołączone jest bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.