Przejdź do
AB1586
Przeciwciało przeciw ubikwitynie
serum, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, sheep, eukaryotes, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
Immunogen
Ubikwityna z krwinek czerwonych bydła sprzężona z gamma globuliną kurczaka.
Application
Immunohistochemistry: 1:2,000-1:5,000.
Immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 (w zależności od zastosowanego systemu wykrywania).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj ubikwitynę za pomocą tego przeciwciała przeciw ubikwitynie zatwierdzonego do stosowania w WB, IH.
Research Category
Protein Trafficking
Research Sub Category
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje zarówno wolną ubikwitynę, jak i koniugaty ubikwityna-białko na Western blotach. Znakuje splątki i ciała Lewy'ego w parafinowych lub mrożonych skrawkach ludzkiego mózgu.
Physical form
Surowica owcza. Liofilizowana, bez konserwantów. Rozpuścić w 100 ml sterylnej wody destylowanej. Odwirować w celu usunięcia wszelkich pozostałości.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20 do -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Glicerol (1:1) może być dodany dla dodatkowej stabilności.
Other Notes
Zastępuje: 04-454
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw ubikwitynie
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)