Przejdź do
AB1673
Przeciwciało anty-Leptyna
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
RIA, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lep(16846)
Immunogen
Rekombinowana leptyna mysia.
Application
Przeciwciało anty-Leptyna wykrywa poziom leptyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w RIA i WB.
Western blot: 1:1,000
RIA: 1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Biochem/physiol Actions
Reaguje z mysią leptyną.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina w PBS. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w rozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: AB3385P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Leptyna
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)