Przejdź do
AB16969
Przeciwciało anty-Kaspaza 9, podjednostka proforma i lg.
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
ICE-LAP6, Mch-6, Apaf-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
should not react with
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP9(842)
Immunogen
Epitop: proforma i duża podjednostka
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 41-56 ludzkiej kaspazy-9 (Duan i wsp. 1996; Srinivasula i wsp. 1996; Nijhawan i wsp. 1997). Rozpoznaje proformę (46 kDa); analiza sekwencji przewiduje reaktywność krzyżową z mysią kaspazą-9 (>90%).
Application
Western blot: 1:1,000 do 1:2,000
Lizat całych komórek z komórek HeLa może być użyty jako kontrola pozytywna i powinno zostać wykryte pasmo 46 kDa.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj kaspazę 9 za pomocą tego przeciwciała przeciw kaspazie 9, podjednostka proforma i lg. zatwierdzona do stosowania w WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Research Sub Category
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Apoptoza jest związana z wieloma chorobami i indukowana przez rodzinę receptorów śmierci komórkowej i ich ligandów. Sygnały śmierci komórkowej są przekazywane przez cząsteczki adaptorowe zawierające domenę śmierci i członków rodziny proteaz kaspaz. Nowy członek rodziny kaspaz został niedawno zidentyfikowany i oznaczony jako ICE-LAP6, Mch6 i Apaf-3 (Duan i wsp. 1996; Srinivasula i wsp. 1996; Nijhawan i wsp. 1997). Kaspaza-9 i Apaf-1 wiążą się ze sobą, co prowadzi do aktywacji kaspazy-9 (Nijhawan i wsp. 1997). Kaspaza-9 jest również aktywowana przez granzym B i CPP32 (Duan i wsp. 1996; Srinivasula i wsp. 1996). Aktywowana kaspaza-9 rozszczepia i aktywuje kaspazę-3, która jest jedną z kluczowych proteaz, odpowiedzialną za proteolityczne rozszczepienie wielu kluczowych białek w apoptozie (Nijhawan i wsp. 1997). Kaspaza-9 odgrywa kluczową rolę w śmierci komórek indukowanej przez wiele różnych czynników wywołujących apoptozę, w tym TNF-alfa, TRAIL, anty-CD-95, FADD i TRADD (Pan i wsp. 1998). Kaspaza-9 ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich (Duan et al. 1996; Srinivasula et al. 1996).
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą chromatografii powinowactwa. Płyn w PBS, zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Nierozcieńczony roztwór przeciwciała jest stabilny przez około 6 miesięcy, jeśli jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-443
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700785SAB5700630C7729
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)