Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
35
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UCP3(7352)
rat ... Ucp3(25708)
General description
30-33 kDa i 24-27 kDa
Ludzka długa forma UCP3 (UCP3L) to mitochondrialne białko rozprzęgające o masie 312 aa. Jest ono tylko w 57% i 73% homologiczne z ludzkimi UCP1 i UCP2. Przewiduje się, że podobnie jak inne UCP, UCP3 zawiera 6 domen transbłonowych. UCP3S nie posiada szóstej domeny transbłonowej i ma tylko 275 aa długości. UCP3 wykazuje preferencyjną ekspresję w mięśniach i nie ma na nią wpływu aklimatyzacja w niskich temperaturach.
Immunogen
14 aminokwasowa sekwencja peptydowa (oznaczona jako UCP32) mapująca w pobliżu C-końca ludzkiego UCP3 (Boss et al. 1997). Peptyd UCP32 nie ma znaczącej homologii z UCP1 lub UCP2.
Application
Anti-Uncoupling Protein 3 Antibody to przeciwciało przeciwko białku niesprzęgającemu 3 do stosowania w testach ELISA, IH i WB.
Western Blotting: 1-10 μg/mL przy użyciu techniki chemiluminescencji.
Immunohistochemia: 2-20 μg/ml na tkance utrwalonej formaldehydem.
ELISA: (1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego UCP32/basenik).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia: 2-20 μg/ml na tkance utrwalonej formaldehydem.
ELISA: (1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego UCP32/basenik).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Ion & Transport Channels
Ion & Transport Channels
Biochem/physiol Actions
Białko niesprzęgające 3 (UCP3), ludzkie. Oczekuje się, że przeciwciało rozpozna zarówno długą, jak i krótką formę (30-33 kDa i 24-27 kDa), jednak spodziewane są warianty splicingu, a dokładny profil reaktywności nie został jeszcze określony. Ludzka długa forma UCP3 (UCP3L) jest 312 aa mitochondrialnym białkiem rozprzęgającym (Boss et al. 1997; Vidal-Puig et al. 1997). Jest ono tylko w 57% i 73% homologiczne odpowiednio z ludzkim UCP1 i UCP2. Podobnie jak inne UCP, przewiduje się, że UCP3 zawiera 6 domen transbłonowych. UCP3S nie posiada szóstej domeny transmembranowej i ma tylko 275 aa długości (Vidal-Puig et al. 1997). UCP3 wykazuje preferencyjną ekspresję w mięśniach i nie ma na nią wpływu zimna aklimatyzacja.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z dodatkiem 0,1% BSA.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mięśniowa, dostępny jest peptyd blokujący dla UCP3 (nr katalogowy AG769).
Tkanka mięśniowa, dostępny jest peptyd blokujący dla UCP3 (nr katalogowy AG769).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?