Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC
Citations:
1
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Immunogen
Epitop: utleniony HOCL
LDL modyfikowany podchlorynem.
Application
Immunohistochemia: 1:50-1:400
ELISA: 1:400-1:4,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
ELISA: 1:400-1:4,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko lipoproteinie o niskiej gęstości, utlenione HOCL, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IH do wykrywania lipoproteiny o niskiej gęstości.
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Biochem/physiol Actions
Reaguje silnie i bardzo specyficznie z HOCL-LDL. W przypadku fluorescencji z rozdzielczością czasową nie zaobserwowano wykrywalnej reaktywności krzyżowej z niemodyfikowanym LDL. Zaobserwowano jednak słabą reaktywność krzyżową z MDA-LDL (20%), HNE-LDL (5%) i minimalnie zmodyfikowanym LDL (5%). Za pomocą Western blot nie zaobserwowano wykrywalnej reaktywności krzyżowej z niezmodyfikowanym LDL. Słabą reaktywność krzyżową (<10%) wykryto z MDA-LDL, HNE-LDL i 24-godzinnym LDL utlenionym Cu2+. W teście ELISA przeciwciało wiązało się z wczesnymi i późnymi stadiami HOCL-LDL, ale tylko słabo (<5%) z kilkoma innymi modyfikacjami, w tym MDA-LDL, Cu2-ox-LDL, MDA-HSA i natywnym LDL.
Physical form
Surowica królicza.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?