Przejdź do
AB3272
Przeciwciało przeciw akwaporynie 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rabbit, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, rat, human
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
General description
FUNKCJA: SwissProt: P29972 # Tworzy specyficzny dla wody kanał, który zapewnia błonom plazmatycznym czerwonych krwinek i kanalików proksymalnych nerek wysoką przepuszczalność dla wody, umożliwiając w ten sposób ruch wody w kierunku gradientu osmotycznego.
ROZMIAR: 269 aminokwasów; 28526 Da
PODZIAŁ: Homotetramer.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Wieloprzepustowe białko błonowe.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Ekspresja w wielu tkankach, w tym w erytrocytach, kanalikach nerkowych, nabłonku barwnikowym siatkówki, sercu, płucach, mięśniach szkieletowych, nerkach i trzustce. Słaba ekspresja w mózgu, łożysku i wątrobie.
DOMENA: SwissProt: P29972 Akwaporyny zawierają dwa tandemowe powtórzenia, z których każde zawiera trzy domeny rozprzestrzeniające błonę i pętlę tworzącą pory z charakterystycznym motywem Asn-Pro-Ala (NPA).
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny MIP/aquaporin (TC 1.A.8).
RÓŻNICE: Farmakologicznie hamowana przez submilimolarne stężenia rtęci.
Wysoce oczyszczony peptyd odpowiadający resztom 242-260 ludzkiej akwaporyny 1 (numer akcesyjny SwissProt P29972).
Application
Western blotting: 1:500-1:1000 na błonach nerek szczura.
Immunohistochemia
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje akwaporynę 1.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Epitop specyficzny dla akwaporyny 1 jest identyczny u ludzi, gryzoni, bydła i tylko nieznacznie różni się u żab (18/19 aa). Reaktywność z innymi gatunkami nie została jeszcze przetestowana.
Physical form
Oczyszczona immunoglobulina. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierająca 0,025% azydku sodu. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1,0 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Epitop specyficzny dla akwaporyny 1 jest identyczny u ludzi, gryzoni, bydła i owiec i tylko nieznacznie różni się u psów (18/19 aminokwasów) i żab (14/19 aminokwasów).
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB2219A5560AB2218
description
-
description
1.0 mg/mL, Chemicon®
description
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
description
Chemicon®, from rabbit
species reactivity
rabbit, rat, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P29972
UniProt accession no.
P29975
UniProt accession no.
P29972
UniProt accession no.
P55087
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot (chemiluminescent): 1:400-1:800
technique(s)
western blot: suitable
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
concentration
1.0 mg/mL
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)