Przejdź do
AB3282
Przeciwciało przeciwko transferazie glutationu-S, forma S. japonicum
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
GST-tag
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
2200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Schistosoma japonicum, vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
Immunogen
Epitop: Forma S. japonicum
Rekombinowane białko S-transferazy glutationowej (GST) z Schistosoma japonicum.
Application
Anti-Glutathione-S-Transferase Antibody, S. japonicum form jest przeciwciałem przeciwko Glutathione-S-Transferase do stosowania w testach ELISA i WB.
Przeciwciało anty-GST może być stosowane do wykrywania białek fuzyjnych GST w analizie Western blot i badaniach ELISA.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
Anti-Glutathione S-transferase (GST) jest poliklonalnym przeciwciałem przeciwko rekombinowanemu białku S-transferazy glutationowej (GST) z Schistosoma japonicum.
Przeciwciało anty-GST reaguje specyficznie z cząsteczką S-transferazy glutationowej białek fuzyjnych GST wyrażanych w E.coli przez wektory pGEX (1) i w drożdżach przez wektory pYEX(TM) (2).
(1) System wektorów ekspresyjnych pGEX jest plazmidem i systemem oczyszczania, który w większości przypadków powoduje, że białko fuzyjne jest rozpuszczalne w roztworach wodnych do ekstrakcji i oczyszczania z surowych lizatów bakteryjnych. Ten system wektorów ekspresyjnych umożliwia wytwarzanie białka S-transferazy glutationowej (GST) w fuzji z interesującym białkiem, tak aby wiązało się z wysokim powinowactwem do kolumny powinowactwa glutationu. Kompleks GST-białko można następnie łatwo oczyścić przez elucję z kolumny zredukowanym glutationem. Wektory pGEX są dostępne jako GST System od Pharmacia Biotech.
(2) pYEX jest drożdżowym wektorem ekspresyjnym GST dostarczanym przez AMRAD biotech z Australii.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w PBS, pH 7,4, zawierający 0,02% Tween 20 i 0,02% azydku sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przeciwciało anty GST jest wysyłane w stanie płynnym w temperaturze 4°C. Przeciwciało anty GST jest stabilne przez okres do 6 miesięcy, gdy jest przechowywane w temperaturze 2-8°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200692G7781AB8902
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone GST-2, purified from hybridoma cell culture
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
serum, Chemicon®
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
species reactivity
Schistosoma japonicum, vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, dot blot: suitable, immunoblotting: 0.5 μg/mL, ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:10,000, western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
technique(s)
flow cytometry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)