Przejdź do
AB3424
Przeciwciało przeciwko białku powierzchniowo czynnemu A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
serum
clone
polyclonal
description
Target: Pulmonary airways, Eustachian tube epithelia, Type II alveolar cells and Clara cells
species reactivity
sheep, rabbit, bovine
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
FUNKCJA: SwissProt: Q8IWL2 # W obecności jonów wapnia wiąże się z fosfolipidami surfaktantu i przyczynia się do obniżenia napięcia powierzchniowego na granicy faz powietrze-ciecz w pęcherzykach płucnych ssaków i jest niezbędny do normalnego oddychania.
ROZMIAR: 248 aminokwasów; 26242 Da
PODZIAŁ: Oligomeryczny kompleks 6 zestawów homotrimerów.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wydzielana, przestrzeń zewnątrzkomórkowa.
CHOROBA: SwissProt: Q8IWL2 # Warianty genetyczne SFTPA1 są związane z zespołem zaburzeń oddechowych u wcześniaków (RDS) [MIM:267450]; znany również jako RDS u wcześniaków. RDS u noworodków jest główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności u wcześniaków. RDS charakteryzuje się upośledzoną wymianą gazową, która jest spowodowana rozproszoną niedodmą i obrzękiem płuc o wysokiej przepuszczalności, co skutkuje bogatymi w fibrynę złogami pęcherzykowymi zwanymi "błonami healinowymi". Ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej wzrasta wraz z ciężkością RDS.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q8IWL2 ## Zawiera 1 domenę lektyny typu C. & Zawiera 1 domenę podobną do kolagenu.
RÓŻNE: Surfaktant płucny składa się w 90% z lipidów i w 10% z białek. Istnieją 4 białka związane z surfaktantem: 2 kolagenowe, wiążące węglowodany glikoproteiny (SP-A i SP-D) oraz 2 małe białka hydrofobowe (SP-B i SP-C).
Bydło SP-A
Application
Immunoblot: 1:1,000-1:5,000
ELISA: 1:1,000-1:30,000
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Silnie reaguje z bydlęcym i owczym SP-A.
Physical form
Surowica królicza. Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do dwunastu miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5600145ABS574SAB5600258
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM334, purified immunoglobulin
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM370, purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
recombinant monoclonal, RM334, monoclonal
clone
polyclonal
clone
recombinant monoclonal, RM370, monoclonal
species reactivity
sheep, rabbit, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500—1:1000, western blot: 1:500-1:1000
UniProt accession no.
Q8IWL2
UniProt accession no.
Q8IWL1
UniProt accession no.
P35247
UniProt accession no.
P07988
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)