Przejdź do
AB3487
Przeciwciało przeciw transferynie
Chemicon®, from chicken
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TF(7018)
Immunogen
Ludzka transferyna, białko o pełnej długości.
Application
Przeciwciało przeciw transferynie wykrywa poziom transferyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1:1,000-1:2,000
ELISA, bezpośredni: 0,1 μg/ml
Oczekuje się, że przeciwciało będzie również działać w immunocytochemii i immunohistochemii. Specyficzna reaktywność nie została potwierdzona.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Liver Physiology
Biochem/physiol Actions
Transferyna
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,2 zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2027SAB570209310652202001
description
Chemicon®, from chicken
description
whole antiserum
description
-
description
from human serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
whole antiserum
antibody form
-
antibody form
-
biological source
chicken
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL, indirect ELISA: 1:50,000
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)