Przejdź do
AB3708
Przeciwciało przeciw rezistynie
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki14 października 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
1
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 października 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Retn(57264)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z mysiej rezystyny (aa 83-91).
Application
Immunoblotting: 1:500-1:1,000.
Immunocytochemistry: 1:150-1:300
ELISA: 1:20 000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj rezistynę za pomocą tego przeciwciała anty-rezistynowego zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, WB i IC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Rezystyna u myszy. Rezystyna jest białkiem produkowanym przez tkankę tłuszczową i uwalnianym do krążenia, które zostało powiązane z insulinoopornością i otyłością dietetyczną. Wykazano, że białko to jest regulowane przez leki przeciwcukrzycowe z grupy tiazolidynedionów.
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 20 mM PBS zawierającym 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA005131AMAB90740
description
Chemicon®, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0381, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200, immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)