Merck
AB3841
Przeciwciało przeciw koneksynie 43, fosfospecyficzne (Ser368)
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
hamster, mouse, rat, monkey, human
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
hamster, mouse, rat, monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer368)
Gene Information
human ... GJA1(2697)
Immunogen
Epitop: fosfospecyficzny (Ser368)
Sprzężony z KLH, syntetyczny fosfo-peptyd odpowiadający resztom otaczającym Ser368 ludzkiej Connexin 43.
Application
To przeciwciało przeciw koneksynie 43, fosfospecyficzne (Ser368) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania koneksyny 43.
Western blotting 1:1000 (aby uzyskać najlepsze wyniki, należy inkubować membranę z rozcieńczonym przeciwciałem w 5% BSA, 1X TBS, 0,1% Tween-20 w temperaturze 4°C z delikatnym wytrząsaniem przez noc).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowaną Ser368 Connexin 43. Connexin 43 (Cx43) jest członkiem dużej rodziny białek połączeń szczelinowych. Koneksyny łączą się w heksamer i są transportowane do błony plazmatycznej, tworząc hemichannel, który może łączyć się z hemichannelami na pobliskich komórkach, tworząc kanały międzykomórkowe. Skupiska tych kanałów łączą się, tworząc połączenia szczelinowe. Komunikacja między połączeniami szczelinowymi jest ważna w rozwoju i regulacji wzrostu komórek.
Physical form
Białko A i peptydowa immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 10 mM HEPES sodu, pH 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, z 50% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20ºC przez 12 miesięcy od daty otrzymania. Nie rozcieńczać.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)