Przejdź do
AB5230
Przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu β3 bramkowanemu napięciem
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CAB3, Dihydropyridine-sensitive L-type, Calcium Channel beta-3 Subunit, Voltage-dependent Calcium Channel beta-3 Subunit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
3910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CACNB3(784)
Immunogen
Epitop: Bramkowany napięciem beta3
Oczyszczony peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 463-477 króliczego Ca beta3 (numer akcesyjny P54286).
Application
To przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu, bramkowanemu napięciem β3 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania kanału wapniowego.
Western blot: 1:200-1:300 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białko Ca beta3 o pełnej długości, a nie inne znane białka testowane do tej pory.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można przygotować przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. Dla kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1411416SAB1405545AB5156
description
Chemicon®, from rabbit
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Chemicon®, from rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
UniProt accession no.
P54284
UniProt accession no.
P54284
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q13936
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)