Przejdź do
AB5401
Przeciwciało przeciwko białku 43 związanemu ze wzrostem, fosfoSer 41
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
GAP-43, Neuromodulin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAP43(2596)
General description
GAP-43, powszechny marker różnicujących się neuronów, ulega ekspresji na podwyższonym poziomie w rozwijających się lub regenerujących neuronach podczas wzrostu aksonów. Podczas gdy GAP-43 jest integralnym białkiem błonowym związanym z cytoplazmatyczną powierzchnią aksonalnych stożków wzrostu (i synaps), jest nieobecny w dendrytycznych stożkach wzrostu. W dorosłym mózgu GAP-43 występuje w wysokim stężeniu w obszarach presynaptycznych, w których uważa się, że zachodzi tworzenie pamięci, takich jak kora czołowa, układ limbiczny i hipokamp. Fosforylacja GAP-43 przez PKC (przy Ser41 na ludzkim, mysim, szczurzym i bydlęcym GAP-43 lub Ser42 na kurczęcym i Xenopus GAP-43) jest szczególnie skorelowana z pewnymi formami plastyczności synaptycznej.
Immunogen
Epitop: fosfoSer 41
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym fosfoSer41 szczurzego GAP-43. Jest to miejsce fosforylowane przez kinazę białkową C.
Application
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody, phosphoSer 41 to przeciwciało przeciwko białku 43 związanemu ze wzrostem do stosowania w WB.
Western blot: 1:1000 (pasmo 43 kDa).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroregenerative Medicine
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
GAP-43 fosfoSer41. Znakowanie białka GAP-43 (~43 kDa) w Western blotach mózgu szczura jest blokowane przez fosfopeptyd, ale nie przez defosfopeptyd. W niektórych tkankach przeciwciało może rozpoznawać pasmo o niższej masie cząsteczkowej. Pasmo to jest również wykrywane przez przeciwciało pan GAP-43.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w 10 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl z 100 μg/ml BSA i 50% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5220MAB347G9264
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
description
clone GAP-7B10, ascites fluid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
species reactivity
rat
species reactivity
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
species reactivity
-
species reactivity
hamster, human, feline, rat, chicken, snake, mouse
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: 1:2,000 using newborn rat brain extract, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)