Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
Application:
ELISA, IHC
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Cytrulina - aldehyd glutarowy - BSA
Application
Immunohistochemia: 1:1000-1:2500 aldehydu glutarowego wymagane do reaktywności. (0,5%-2,5% jest typowe; wykrywanie fluorescencji nie jest zalecane. Blokowanie odbywa się za pomocą 3% normalnej surowicy z 0,1-0,2% triton X-100. Pierwotne przeciwciało rozcieńcza się tylko w TBS lub PBS bez blokowania lub triton X-100. Inkubacja trwa zwykle 3 godziny w 37 ° C lub 4 ° C przez noc. Wykrywanie odbywa się za pomocą ABC lub PAP w celu uzyskania najlepszych wyników. Nie zalecane dla tkanek zatopionych w parafinie.
ELISA: 1:2500-1:5000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
ELISA: 1:2500-1:5000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw cytrulinie jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania cytruliny i zostało zatwierdzone w testach ELISA i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Cytrulina w tkankach lub komórkach utrwalonych glutaraldehydem.
Reaktywność krzyżową określono za pomocą testu ELISA poprzez eksperymenty konkurencji z następującymi związkami:
Związek Współczynnik reaktywności krzyżowej
Cytrulina-G-BSA 1
Arginina-G-BSA 1/>100,000
Glutamina-G-BSA 1/>100,000
Ornityna-G-BSA 1/>100,000
Skróty:
(G) Glutaraldehyd
(BSA) Albumina surowicy bydlęcej
Reaktywność krzyżową określono za pomocą testu ELISA poprzez eksperymenty konkurencji z następującymi związkami:
Związek Współczynnik reaktywności krzyżowej
Cytrulina-G-BSA 1
Arginina-G-BSA 1/>100,000
Glutamina-G-BSA 1/>100,000
Ornityna-G-BSA 1/>100,000
Skróty:
(G) Glutaraldehyd
(BSA) Albumina surowicy bydlęcej
Physical form
Królicza surowica odpornościowa. Płyn z 0,05% azydkiem sodu
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?