Przejdź do
AB5708
Przeciwciało anty-HES-5
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Hairy 5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
15
2130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HES5(388585)
General description
HES-5 jest podstawowym czynnikiem helisa-pętla-helisa ssaków, który ma odległą homologię sekwencyjną do produktu włoskowatego genu zasady par Drosophila. HES-5 mRNA jest obecny wyłącznie w rozwijającym się układzie nerwowym, ale jego poziom spada wraz z postępującym różnicowaniem neuronalnym.
Immunogen
Syntetyczny peptyd, aminokwasy 83-95 mysiego HES-5.
Application
Przeciwciało anty-HES-5 wykrywa poziom HES-5 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Western blot: 1:200-1:1,000 z użyciem ECL. Wykrywa pasmo 28 kDa w embrionalnej szczurzej linii komórkowej RN46a {http://www.jneurosci.org/cgi/reprint/23/25/8788.pdf}.
Immunohistochemia: 1:200-1:1,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje HES-5 (rodzina Hairy), czynnik transkrypcyjny klasy helisa-pętla-helisa.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Wytrącone przeciwciało w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać nieotwartą fiolkę w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE:
Aby odtworzyć przeciwciało, odwirować fiolkę z przeciwciałem z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut w celu usunięcia wytrąconego produktu przeciwciała. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić. Nie jest konieczne usunięcie całego roztworu siarczanu amonu/PBS: 10 μL pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała.
Ponownie zawiesić osad przeciwciała w odpowiednim buforze biologicznym, takim jak PBS lub TBS (pH 7,3-7,5) do końcowego stężenia 1,0 mg/ml. Na przykład, aby osiągnąć stężenie 1,0 mg/ml z 50 μg wytrąconego przeciwciała, potrzebna ilość buforu wynosiłaby 50 μl.
Ostrożnie dodać płynny bufor do osadu. NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Nawodnione roztwory przeciwciał mogą być przechowywane w stanie nierozcieńczonym w temperaturze 2-8°C przez 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności. Należy pamiętać, że roztwór nie jest sterylny, dlatego należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
W przypadku przechowywania w temperaturze -20°C można dodać taką samą objętość glicerolu, jednak zaleca się stosowanie glicerolu klasy ACS lub wyższej, ponieważ może wystąpić znaczna utrata aktywności, jeśli użyty glicerol nie jest wysokiej jakości.
W przypadku długotrwałego przechowywania w temperaturze -70°C zaleca się dalsze rozcieńczenie uwodnionego roztworu przeciwciał w stosunku 1:1 2% roztworem BSA (frakcja V, najwyższej dostępnej jakości) sporządzonym z buforem do uwadniania. Otrzymany 1% roztwór BSA/przeciwciało można podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701716HPA076164ZRB2234
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, affinity binding assay: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, flow cytometry: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)