Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description affinity isolated antibody | description clone 61-3E7, Chemicon®, from mouse | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... BACE1(23621) | Gene Information human ... BACE1(23621) | Gene Information human ... BACE1(23621) | Gene Information human ... BACE1(23621) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 61-3E7, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?