Przejdź do
AB5927
Przeciwciało anty-Acid Sensitive Ion Channel 3, 285-304 zewnątrzkomórkowej domeny szczurzego ASIC3
Chemicon®, from guinea pig
Synonim(y):
ASIC3, Amiloride-sensitive Cation Channel 3, TNaC1, Testis Sodium Channel 1, Dorsal Root Ganglion ASIC (DRASIC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
6
2430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
guinea pig
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Epitop: 285-304 zewnątrzkomórkowej domeny szczurzego ASIC3
Syntetyczny peptyd z zewnątrzkomórkowej domeny szczurzego ASIC3 (numer katalogowy AG366). (C)TASLDPDDFDPEPSDPLGSP
Application
Immunohistochemia: 1:100
Immunocytochemia: 1:100
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
NOTY APLIKACYJNE DLA AB5927
IMMUNOHISTOCHEMIA
Samce szczurów Sprague-Dawley (masa ciała 100-150 g) znieczulono pentobarbitalem sodu i perfundowano przez aortę wstępującą: 1) 50 ml wolnego od Ca2+ roztworu Tyrode+s, a następnie 2) utrwalacz formalina-kwas pikrynowy (4% paraformaldehyd z 0,4% kwasem pikrynowym w 0,16 M buforze fosforanowym, pH 6,9) i 3) 10% sacharoza w PBS jako środek krioochronny. Tkanki były szybko wycinane i przechowywane przez noc w 0,1 M buforze fosforanowym (pH 7,4) zawierającym 10% sacharozy. Zamontowane na szkiełku skrawki tkanek inkubowano z buforem blokującym przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej. Pierwotne przeciwciało rozcieńczono w buforze blokującym do odpowiedniego rozcieńczenia roboczego. Bufor blokujący usunięto, a szkiełka inkubowano następnie w temperaturze 4°C przez 18-24 godzin z AB5927. Po 3-krotnym przepłukaniu w PBS skrawki inkubowano przez 60 minut w temperaturze pokojowej z przeciwciałami drugorzędowymi sprzężonymi z Cy3. Po utrwaleniu w mieszaninie PBS i glicerolu (1:3) zawierającej 0,1% p-fenylenodiaminy, skrawki badano za pomocą mikroskopu epifluorescencyjnego Nikon Microphot-SA.
Wykryj wrażliwy na kwasy kanał jonowy 3 za pomocą tego przeciwciała przeciwko wrażliwemu na kwasy kanałowi jonowemu 3, 285-304 zewnątrzkomórkowej domeny szczurzego ASIC3, zatwierdzonego do stosowania w IC, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Neuroinflammation & Pain
Biochem/physiol Actions
ASIC3 (DRASIC)
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,4 z 1% BSA i 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2906AB5674PAB5589
description
Chemicon®, from guinea pig
description
clone C-273, purified from hybridoma cell culture
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
guinea pig
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
C-273, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q9UHC3
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P78348
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)