Merck
AB5970
Przeciwciało anty-Dishevelled-1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
DSH, DVL1, DSH Homolog 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DVL1(1855)
General description
85 kDa
DVL1, ludzki homolog genu Drosophila dishevelled (dsh), koduje cytoplazmatyczną fosfoproteinę, która reguluje proliferację komórek. Białko to działa jako cząsteczka pośrednicząca w procesach rozwojowych, w tym segmentacji i specyfikacji neuroblastów. Mutacja DVL1 jest prawdopodobnie odpowiedzialna za transformację w nerwiakach zarodkowych, a zespół Schwartza-Jampela i choroba Charcota-Marie-Tootha typu 2A zostały zmapowane w tym samym regionie co gen DVL1, więc DVL1 może być również ważny w tych chorobach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 557-571 ludzkiego białka dishevelled-1.
Application
Anti-Dishevelled-1 Antibody jest przeciwciałem przeciwko Dishevelled-1 do stosowania w WB.
Western blot: 1:500 przy użyciu ECL. Przeciwciało reaguje z białkiem o masie ~85 kDa. Rozcieńczyć przeciwciało w 50 mM PBS, pH 7,4 zawierającym 1,5% chlorku sodu i 1% normalnej surowicy zwierzęcej (tego samego gatunku co gospodarz przeciwciała drugorzędowego).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Hematopoietic Stem Cells
Neural Stem Cells
Biochem/physiol Actions
Dishevelled-1 białko (dvl-1). W metodzie Western blot przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z rekombinowanym białkiem dishevelled -2 lub dishevelled -3 Wstępna adsorpcja przeciwciała peptydem immunogennym całkowicie znosi jego reaktywność w metodzie Western blot wobec białka dishevelled -1.
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,4, zawierający 0,01 M azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach (nie mniej niż 10 μL) przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości plastikowych lub szklanych pojemników na surowice odpornościowe.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty całych komórek SK-N-SH (neuroblastoma)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)