Przejdź do
AB6020
Przeciwciało anty-MAP4
from rabbit
Synonim(y):
microtubule-associated protein 4, cdc kinase, MAP-4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, horse, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP4(4134)
General description
Białko związane z mikrotubulami 4 (MAP4) jest wszechobecnym nieneuronalnym białkiem związanym z mikrotubulami. Białko to wiąże, polimeryzuje i stabilizuje mikrotubule i uważa się, że reguluje dynamikę mikrotubul podczas cyklu komórkowego. Fosforylacja MAP4 przez kinazę p34cdc2 wydaje się regulować kontrolę reorganizacji mikrotubul podczas mitozy (Ookata, 1997).
~ 220 kDa
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego MAP4.
Application
Analiza Western blot (SNAP ID): 0,5 µg/mL z poprzedniej partii wykryło MAP4 w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło MAP4 w komórkach HeLa, NIH/3T3 i A431.
To przeciwciało anty-MAP4 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania MAP4.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje C-koniec MAP4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western blot in HeLa cell lysate.
Western blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected MAP4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA038149HPA038150SAB4501820
description
from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... MAP4(4134)
Gene Information
human ... MAP4(4134)
Gene Information
human ... MAP4(4134)
Gene Information
human ... MAP4(4134)
UniProt accession no.
P27816
UniProt accession no.
P27816
UniProt accession no.
P27816
UniProt accession no.
P27816
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)